Fontos dokumentumok
D7148
3,4-Diaminopyridine
≥98%
Szinonimák:
3,4-DAP, 4,5-Diaminopyridine, Amifampridine, DAP, Pyridine-4,5-diamine
Teszt
≥98%
Forma
powder
mp
216-218 °C (lit.)
SMILES string
Nc1ccncc1N
InChI
1S/C5H7N3/c6-4-1-2-8-3-5(4)7/h1-3H,7H2,(H2,6,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OYTKINVCDFNREN-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... KCNA1(3736) , KCNA10(3744) , KCNA2(3737) , KCNA3(3738) , KCNA4(3739) , KCNA5(3741) , KCNA6(3742) , KCNA7(3743) , KCNB1(3745) , KCNB2(9312) , KCNC1(3746) , KCNC2(3747) , KCNC3(3748) , KCNC4(3749) , KCND1(3750) , KCND2(3751) , KCND3(3752) , KCNF1(3754) , KCNG1(3755) , KCNG2(26251) , KCNG3(170850) , KCNG4(93107) , KCNH1(3756) , KCNH2(3757) , KCNH3(23416) , KCNH4(23415) , KCNH5(27133) , KCNH6(81033) , KCNH7(90134) , KCNH8(131096) , KCNQ1(3784) , KCNQ2(3785) , KCNQ3(3786) , KCNQ4(9132) , KCNQ5(56479) , KCNS1(3787) , KCNS2(3788) , KCNS3(3790) , KCNV1(27012) , KCNV2(169522)
Alkalmazás
- Imidazo[4,5-c]pyridine, an important scaffold used for the preparation of CP-885316.
- 9-Azajulolidine derivatives, which are used as efficient organocatalysts for acylation and aza-Morita-Baylis-Hillman reaction.
- 2-Phenylpyrido[3,4-b]pyrazine by condensation reaction with α-methylsulfinylacetophenone in benzene/acetic acid as a solvent.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?