Merck
379794
Sigma-Aldrich
Sodium tetrachloroaurate(III) hydrate
99.998% trace metals basis
About This Item
Lineáris képlet:
NaAuCl4 · xH2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
361.77 (anhydrous basis)
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
99.998% trace metals basis
form
solid
szennyeződések
≤30.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES string
O.[Na+].Cl[Au-](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Au.4ClH.Na.H2O/h;4*1H;;1H2/q+3;;;;;+1;/p-4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VTMCVHXKFJBNKC-UHFFFAOYSA-J
Related Categories
Alkalmazás
A water/alcohol soluble Au(I) complex formed from NaAuCl4 has potential for application in chemotherapeutics.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Douglas E. Berning et al.
Inorganic chemistry, 36(13), 2765-2769 (1997-06-18)
The reactions of water-soluble bisphosphines (HOH(2)C)(2)PC(6)H(4)P(CH(2)OH)(2) (1) and (HOH(2)C)(2)PCH(2)CH(2)P(CH(2)OH)(2) (2) with NaAuCl(4), in aqueous media, or AuClPPh(3), in biphasic media (aqueous/organic), produced the water/alcoholic-soluble Au(I) complexes [Au{(HOH(2)C)(2)PC(6)H(4)P(CH(2)OH)(2)}(2)]Cl (3), [Au{(HOH(2)C)(2)PCH(2)CH(2)P(CH(2)OH)(2)}(2)]Cl (4), and [Au(2){(HOH(2)C)(2)PCH(2)CH(2)P(CH(2)OH)(2)}(2)]Cl(2) (5) in near quantitative yields. Stability and cysteine-challenge