Fontos dokumentumok
334545
Potassium gold(III) chloride
98%
Szinonimák:
Potassium tetrachloroaurate(III), Gold potassium chloride
Teszt
98%
Forma
powder
oldhatóság
H2O: soluble
alcohol: soluble
ethanol: soluble
SMILES string
[K+].Cl[Au-](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Au.4ClH.K/h;4*1H;/q+3;;;;;+1/p-4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JMONCQYBAMKVQQ-UHFFFAOYSA-J
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?