Merck
474592
Sigma-Aldrich
(R,R)-(−)-N,N′-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediaminocobalt(II)
Szinonimák:
(R,R)-N,N′-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediaminatocobalt(II), (R,R)-Co(salen), (R,R)-Jacobsen HKR catalyst
About This Item
Lineáris képlet:
[[[(CH3)3C]2C6H2-2-(O-)CH=N]2C6H10]Co
CAS-szám:
Molekulatömeg:
603.74
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
mp
>350 °C (lit.)
Minőségi szint
SMILES string
CC(C)(C)c1cc2C=[N@H]3[C@@H]4CCCC[C@H]4[N@@H]5=Cc6cc(cc(c6O[Co]35Oc2c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C36H54N2O2.Co/c1-33(2,3)25-17-23(31(39)27(19-25)35(7,8)9)21-37-29-15-13-14-16-30(29)38-22-24-18-26(34(4,5)6)20-28(32(24)40)36(10,11)12;/h17-22,29-30,39-40H,13-16H2,1-12H3;/q;+2/p-2/b37-21+,38-22+;/t29-,30-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZFWPDJKMASHRPT-CITKKJEGSA-L
Alkalmazás
Catalyst for the hydrolytic kinetic resolution of terminal epoxides and the enantioselective ring opening of meso epoxides.
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1A - STOT RE 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Jacobsen, E.N. et al.
Tetrahedron Letters, 38, 773-773 (1997)
M Tokunaga et al.
Science (New York, N.Y.), 277(5328), 936-938 (1997-08-15)
Epoxides are versatile building blocks for organic synthesis. However, terminal epoxides are arguably the most important subclass of these compounds, and no general and practical method exists for their production in enantiomerically pure form. Terminal epoxides are available very inexpensively