Merck
938122
Sigma-Aldrich
Gold(III) chloride trihydrate
greener alternative
Technipur®, ≥99.9% trace metals basis
Szinonimák:
Hydrogen tetrachloroaurate(III), Tetrachloroauric(III) acid
About This Item
Lineáris képlet:
HAuCl4 · 3H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
393.83
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
Minőségi szint
Teszt
≥99.9% trace metals basis
form
crystals and lumps
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
szennyeződések
≤1000.0 ppm (trace metals analysis)
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
Cl[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].Cl[Au](Cl)Cl
InChI
1S/Au.4ClH.3H2O/h;4*1H;3*1H2/q+3;;;;;;;/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XYYVDQWGDNRQDA-UHFFFAOYSA-K
Általános leírás
Gold (III) chloride trihydrate is popularly used to prepare gold nanoparticles (AuNPs) for colloidal gold immunochromatography for fast detection of IgM and IgG antibodies of COVID-19 in human blood.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Jogi információk
Technipur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Kidney
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
A facile assay for rapid detection of COVID-19 antibodies.
Liu, C et al
Royal Society of Chemistry, 28041-28048 (2020)
Detection of antibodies against SARS-CoV-2 spike protein by gold nanospikes in an opto-microfluidic chip
Funari, R. et al.
Biosensors And Bioelectronics, 169, 112578-112578 (2020)