Fontos dokumentumok
484385
Gold(III) chloride solution
99.99% trace metals basis, 30 wt. % in dilute HCl
Szinonimák:
Auric chloride, Gold trichloride
Teszt
99.99% trace metals basis
Forma
liquid
összetétel
Au, 17 wt. %
koncentráció
30 wt. % in dilute HCl
szennyeződések
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
sűrűség
1.637 g/mL at 25 °C
SMILES string
[H][Au](Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Au.4ClH/h;4*1H/q+3;;;;/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VDLSFRRYNGEBEJ-UHFFFAOYSA-K
Általános leírás
Alkalmazás
- As a starting material to prepare thiolate-stabilized gold nanoparticles.
- As an efficient catalyst for single-pot oxidative functionalization of alkanes and alcohols.
- As a catalyst for diastereoselective alkylation reactions with chiral benzylic acetates.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Kidney
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Single molecule electronics is the endeavour of constructing electronic circuitry with single molecules as the fundamental building block.
Noble-metal nanostructures find diverse applications from catalysis to biomedical research, leveraging surface properties in various fields.
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.