Fontos dokumentumok
8.07340
Sigma-Aldrich
Hexachloroplatinic(IV) acid hexahydrate
~40% Pt, for synthesis
Szinonimák:
Hexachloroplatinic(IV) acid hexahydrate (~40% Pt), Chloroplatinic acid
About This Item
Lineáris képlet:
H2(PtCl6) · 6H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
517.90
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352301
EC index szám:
241-010-7
NACRES:
NA.22
Terméknév
Hexachloroplatinic(IV) acid hexahydrate (~40% Pt), for synthesis
Minőségi szint
100
200
Forma
solid
koncentráció
39-41% Pt
mp
150 °C
oldhatóság
water: soluble
sűrűség
4 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/6Cl.6H2O.Pt/h;;;;;;6*1H2;/q;;;;;;;;;;;;-2/p+2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YYOLYBUNSBKNLR-UHFFFAOYSA-P
Alkalmazás
Hexachloroplatinic(IV) acid hexahydrate can be used as a platinum precursor to synthesize:
  • Pt/C catalyst for polymer electrolyte membrane fuel cell applications.
  • Pt/TiO2 catalyst to study the photocatalytic degradation pathway of methylene blue.
Analízis megjegyzés
Assay (of Pt): 39.0 - 41.0 %
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Slide 1 of 1
1 of 1
Platinum catalyst supported on mesoporous carbon for PEMFC
Ambrosio EP, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 33(12), 3142-3145 (2008)
The effect of Pt on the photocatalytic degradation pathway of methylene blue over TiO2 under ambient conditions
Yu Zhiqiang and Chuang S SC
Applied Catalysis. B, Environmental, 83(3-4), 277-285 (2008)