Fontos dokumentumok
334049
Gold(III) chloride
99%
Szinonimák:
Trichlorogold
Teszt
99%
form
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: gold
SMILES string
Cl[Au](Cl)Cl
InChI
1S/Au.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RJHLTVSLYWWTEF-UHFFFAOYSA-K
Általános leírás
Alkalmazás
- As a dopant to fabricate graphene protection layer between PEDOT:PSS and ITO for perovskite solar cells. It helps to enhance the photoconversion efficiency by protection ITO and collecting holes.
- To fabricate flexible and transparent electrodes for OLEDs. It fills the defects in graphene and improves current efficiency without affecting the transmittance.
- As a precursor for green synthesis of gold nanoparticles.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Noble-metal nanostructures find diverse applications from catalysis to biomedical research, leveraging surface properties in various fields.
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.