Fontos dokumentumok
209139
Silver nitrate
ACS reagent, ≥99.0%
Szinonimák:
Nitric acid silver(I) salt
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
gőzsűrűség
5.8 (vs air)
Teszt
≥99.0%
form
solid
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: silver
az oldat átlátszósága
passes test
szennyeződések
Free acid, passes test
≤0.01% not HCl pptd.
mp
212 °C (dec.) (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.002%
kation nyomok
Cu: ≤2 ppm
Fe: ≤2 ppm
Pb: ≤0.001%
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[O-][N+]([O-])=O.[Ag+]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- For the Friedel-Crafts acylation of benzene derivatives to synthesize corresponding ketones.
- In the hydrolytic oxidation of organosilanes to produce hydrogen.
It can be used to prepare some supported acid catalysts for various organic transformations. For example:
- AgNO3–SiO2 based catalyst is used to dearomatize spirocyclization.
- Polyaniline-AgNO3-PTSA (para-toluene sulfonic acid) catalyst is used to synthesize anti-β-amino ketones via the three-component Mannich reaction of aromatic aldehydes, aromatic amines, and cyclohexanone.
AgNO3 is also used as a precursor salt to synthesize silver nanoparticles.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3