Merck
50790
Sigma-Aldrich
Gold(III) chloride hydrate
~50% Au basis
Szinonimák:
Auric chloride, Chloroauric acid, Hydrogen tetrachloroaurate(III) hydrate, Tetrachloroauric(III) acid
About This Item
Lineáris képlet:
HAuCl4 · aq
CAS-szám:
Molekulatömeg:
339.79 (anhydrous basis)
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
form
powder or crystals
koncentráció
~50% Au
szín
yellow
sűrűség
3.9 g/mL at 25 °C
SMILES string
O.Cl.Cl[Au](Cl)Cl
InChI
1S/Au.4ClH.H2O/h;4*1H;1H2/q+3;;;;;/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OVJUDSKPNIBLOO-UHFFFAOYSA-K
Általános leírás
Gold (III) chloride hydrate,also known as chloroauric acid, is used as precursor to synthesize gold nanoparticles. It also exihibits very high catalytic activity.
Alkalmazás
Used as a catalyst in asymmetric aldol reactions, diboration of vinylarenes, dehydrogenative dimerizations of trialkystannanes, carbonylation of olefins and amines, C-C, C-O bond couplings, oxidation of sulfides, selective oxidation of thioethers.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Kidney
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
The crystal structure of gold (III) chloride
Acta Crystallographica, 11(4), 248-288 (1958)
Raquel Casado et al.
Journal of the American Chemical Society, 125(39), 11925-11935 (2003-09-25)
Different inorganic and organometallic gold(III) and gold(I) complexes have been tested in the addition of water and methanol to terminal alkynes. Anionic and neutral organometallic gold(III) compounds can efficiently mediate these reactions in neutral media in refluxing methanol. The compounds
Cikkek
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.