Merck
520462
Sigma-Aldrich
Di(propylene glycol) dimethyl ether, mixture of isomers
≥99.1%
Szinonimák:
Proglyde® DMM, Bis(methoxypropyl) ether
About This Item
Lineáris képlet:
CH3OC3H6OC3H6OCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
162.23
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
≥99.1%
törésmutató
n20/D 1.408 (lit.)
bp
175 °C (lit.)
sűrűség
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COCC(C)OC(C)COC
InChI
1S/C8H18O3/c1-9-5-3-7-11-8-4-6-10-2/h3-8H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KWDCKLXGUZOEGM-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Aprotic solvent for use on proton-sensitive systems such as water-based polyurethane coatings.
Jogi információk
Product of Dow Chemical.
Proglyde is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
149.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
65 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)