Fontos dokumentumok
218170
Ethynyltrimethylsilane
98%
Szinonimák:
Trimethylsilylacetylene
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
4.18 psi ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
98%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.388 (lit.)
bp
53 °C (lit.)
sűrűség
0.709 g/cm3 (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[Si](C)(C)C#C
InChI
1S/C5H10Si/c1-5-6(2,3)4/h1H,2-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CWMFRHBXRUITQE-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- microwave-assisted, one-pot, three-step Sonogashira cross-coupling-desilylation-cycloaddition reaction for the preparation of 1,4-disubstituted 1,2,3-triazoles
- synthesis of poly(ethynyltrimethylsilane) containing Pd (II) coordination sites
- pyrazole synthesis via 1,3-dipolar cycloaddition of diazo compounds to acetylenes
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
-29.2 °F
Lobbanási pont (C)
-34 °C
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)