Merck
484202
Sigma-Aldrich
Di(propylene glycol) methyl ether acetate, mixture of isomers
≥98%
Szinonimák:
2-(2-methoxypropoxy)propyl acetate, DOWANOL® DPMA
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CO2C3H6OC3H6OCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
190.24
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
NACRES:
NA.23
Teszt:
≥98%
Minőségi szint
Teszt
≥98%
törésmutató
n20/D 1.417 (lit.)
bp
200 °C (lit.)
sűrűség
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O(C(OC(=O)C)CC)CCCOC
InChI
1S/C9H18O4/c1-4-9(13-8(2)10)12-7-5-6-11-3/h9H,4-7H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
USDXBNSCKZJDLC-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Di(propylene glycol) methyl ether acetate can be used as a solvent in the preparation of electrically conductive adhesives.
It can also be used as an additive in solvent ink, for the preparation of wax-printed paper-based devices.
Jogi információk
Product of Dow Chemical
DOWANOL is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
186.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
86 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)