Fontos dokumentumok
8.08249
Sigma-Aldrich
Triethylene glycol dimethyl ether
(stabilised) for synthesis
Szinonimák:
1,2-Bis(2-methoxyethoxy)ethane, Dimethyltriglycol, NSC 66400, Triglyme
About This Item
Lineáris képlet:
CH3O(CH2CH2O)3CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
178.23
Beilstein:
1700630
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352112
EC index szám:
203-977-3
NACRES:
NA.22
Teszt:
≥98% (GC)
bp:
216 °C (lit.)
gőzsűrűség
>4.7 (vs air)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
375 °F
hatékonyság
5390 mg/kg LD50, oral (Rat)
robbanási határérték
0.7 % (v/v)
törésmutató
n20/D 1.423 (lit.)
pH
7
bp
216 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
flash point 106 °C
oldhatóság
soluble >1000 g/L
sűrűség
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
COCCOCCOCCOC
InChI
1S/C8H18O4/c1-9-3-5-11-7-8-12-6-4-10-2/h3-8H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YFNKIDBQEZZDLK-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.985 - 0.989
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.005 %
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Exclamation markHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)