Merck
484210
Sigma-Aldrich
Di(propylene glycol) propyl ether, mixture of isomers
≥98.5%
Szinonimák:
DOWANOL® DPnP
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH2CH2OC3H6OC3H6OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
176.25
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
≥98.5%
törésmutató
n20/D 1.424 (lit.)
bp
212 °C (lit.)
sűrűség
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OC(COC(C)COCCC)C
InChI
1S/C9H20O3/c1-2-6-11-8-4-9-12-7-3-5-10/h10H,2-9H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YUTGRHOAEOCWTD-UHFFFAOYSA-N
Jogi információk
Product of Dow Chemical
DOWANOL is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
201.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
94 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)