Merck
520217
Sigma-Aldrich
Zirconium(IV) carbonate hydroxide oxide
Szinonimák:
Zirconium basic carbonate, Zirconium(IV) carbonate basic
About This Item
Lineáris képlet:
Zr(OH)2CO3·ZrO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
308.47
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
form
powder
Minőségi szint
mp
135 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
SMILES string
O[Zr]1(O)OC(=O)O[Zr]2(O1)O[Zr](O)(O)O2
InChI
1S/CH2O3.4H2O.3O.3Zr/c2-1(3)4;;;;;;;;;;/h(H2,2,3,4);4*1H2;;;;;;/q;;;;;;;;+1;+2;+3/p-6
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YGCRTSJWNHPGDG-UHFFFAOYSA-H
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)