Merck
311464
Sigma-Aldrich
Zirconium(IV) fluoride
99.9% trace metals basis
Szinonimák:
Tetraluorozirconium, Zirconium tetrafluoride
About This Item
Lineáris képlet:
ZrF4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
167.22
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt:
99.9% trace metals basis
Forma:
powder
Minőségi szint
Teszt
99.9% trace metals basis
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: zirconium
szennyeződések
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
910 °C (lit.)
sűrűség
4.43 g/mL (lit.)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
SMILES string
F[Zr](F)(F)F
InChI
1S/4FH.Zr/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OMQSJNWFFJOIMO-UHFFFAOYSA-J
Alkalmazás
The addition of zirconium(IV) fluoride (ZrF4) to polymeric calcium phosphate cements is known to change its setting behaviour.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Polymeric calcium phosphate cements: setting reaction modifiers
Miyazaki K, et al.
Dental Materials : Official Publication of the Academy of Dental Materials, 9(1), 46-50 (1993)