Merck
413801
Sigma-Aldrich
Zirconium acetate solution
in dilute acetic acid
Szinonimák:
Acetic acid, zirconium salt
Méret kiválasztása
500 ML
23 200,00 Ft
2 L
67 900,00 Ft
23 200,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
500 ML
23 200,00 Ft
2 L
67 900,00 Ft
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
23 200,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Forma
liquid
Minőségi szint
összetétel
Zr, 15.0-17.0% gravimetric
reakcióalkalmasság
core: zirconium
koncentráció
in dilute acetic acid
sűrűség
1.279 g/mL at 25 °C
SMILES string
CC(=O)O[Zr](OC(C)=O)(OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/4C2H4O2.Zr/c4*1-2(3)4;/h4*1H3,(H,3,4);/q;;;;+4/p-4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MFFVROSEPLMJAP-UHFFFAOYSA-J
Alkalmazás
Zirconium acetate solution is a metallic salt solution that can be used for a variety of applications such as:
  • a zirconium based precursor for the development of zirconia coatings[1][2]
  • a stabilizer for colloidal solutions, controlled growth of ice crystals, water proofing, and flame retardant treatments[3]
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Ice-structuring mechanism for zirconium acetate
Deville S, et al.
Langmuir, 28(42), 14892-14898 (2012)
Fabrication and characterization of spherical zirconia particles for direct force measurement using the atomic force microscope
Hook MS, et al.
Langmuir, 15(19), 6220-6225 (1999)
Electrochemical performance of solid oxide fuel cells having electrolytes made by suspension and solution precursor plasma spraying
Marr M, et al.
Journal of Power Sources, 245, 398-405 (2014)
Cikkek
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the molecular weight of the compound ?
    1 answer
    1. The exact molecular weight is undetermined. However, the zirconium in this product will have a molecular weight of 89.904699 g/mol. It is zirconium90 isotope and is a Zr+4 state. Please see the link below for a sample Certificate of Analysis.
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/413801-BULKMKCR5851.pdf
      Helpful?