Merck
391824
Sigma-Aldrich
Zirconyl nitrate solution
35 wt. % in dilute nitric acid, ≥99% trace metals basis
Szinonimák:
Bis(nitrato)oxozirconium, Zirconium oxide nitrate
About This Item
Lineáris képlet:
ZrO(NO3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
231.23
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
≥99% trace metals basis
form
liquid
koncentráció
35 wt. % in dilute nitric acid
sűrűség
1.45 g/mL at 25 °C
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
SMILES string
O=[Zr++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2NO3.O.Zr/c2*2-1(3)4;;/q2*-1;;+2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JWBWFTANBHYHBC-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Pravin S Shinde et al.
Scientific reports, 6, 32436-32436 (2016-09-01)
Augmenting the donor density and nanostructure engineering are the crucial points to improve solar water oxidation performance of hematite (α-Fe2O3). This work addresses the sluggish water oxidation reaction associated with hematite photoanode by tweaking its internal porosity. The porous hematite