Fontos dokumentumok
647640
Zirconium(IV) chloride
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Tetrachlorozirconium, Zirconium tetrachloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
anhydrous
Minőségi szint
gőznyomás
1 mmHg ( 190 °C)
Teszt
99.99% trace metals basis
form
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: zirconium
szennyeződések
<50 ppm hafnium
átmeneti hőmérséklet
sublimation point 331 °C
sűrűség
2.8 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
SMILES string
Cl[Zr](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.Zr/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DUNKXUFBGCUVQW-UHFFFAOYSA-J
Alkalmazás
kiegészítő
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)