Merck
243493
Sigma-Aldrich
Zirconium(IV) oxynitrate hydrate
Szinonimák:
Zirconyl nitrate hydrate
About This Item
Lineáris képlet:
ZrO(NO3)2 · xH2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
231.23 (anhydrous basis)
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Forma
powder and chunks
Minőségi szint
összetétel
Degree of hydration, ~6
szín
white
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
SMILES string
O=[Zr++].[H]O[H].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2NO3.H2O.O.Zr/c2*2-1(3)4;;;/h;;1H2;;/q2*-1;;;+2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BGMQNYCWALSARE-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Zirconium(IV) oxynitrate hydrate is a crystalline zirconium compound that exhibits high solubility in water. It typically comprises amixture of oxide and a slightly hydroxide form.
Alkalmazás
Zirconium(IV) oxynitrate hydrate is used to prepare CeO2-ZrO2 mixed oxide catalyst supports. It may be used as zirconium precursor in the preparation of;
  • Pb(Zr0.50Ti0.50)O3 ferroelectric thin films,
  • silica- and alumina-doped nanocrystalline ceria/zirconia (Ce0.5Zr0.5O2).
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Influence of active metal loading and oxygen mobility on coke-free dry reforming of Ni-Co bimetallic catalysts
Djinovic P, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 125, 259-270 (2012)
Sol-Gel Preparation of Pb (Zr0. 50Ti0. 50) O3 Ferroelectric Thin Films Using Zirconium Oxynitrate as the Zirconium Source
Zeng J, et al.
Journal of the American Ceramic Society. American Ceramic Society, 82(2), 461-464 (1999)
Flame-made nanocrystalline ceria/zirconia doped with alumina or silica: structural properties and enhanced oxygen exchange capacity
Schulz H, et al.
Journal of Materials Chemistry, 13(12), 2979-2984 (2003)