Merck
464171
Sigma-Aldrich
Zirconium(IV) hydroxide
97%
Szinonimák:
R Zirconium Hydroxide, Zirconic acid, Zirconium hydroxide, Zirconium tetrahydroxide
About This Item
Lineáris képlet:
Zr(OH)4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
159.25
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt:
97%
Forma:
powder
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
powder
sűrűség
3.25 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
SMILES string
O[Zr](O)(O)O
InChI
1S/4H2O.Zr/h4*1H2;/q;;;;+4/p-4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HAIMOVORXAUUQK-UHFFFAOYSA-J
Általános leírás
Zirconium(IV) hydroxide is a white to off-white solid that is sparinglysoluble in water. It has relatively high specific surface area, ion exchange capacity, good thermalstability, and dielectric properties.
Alkalmazás
Zirconium(IV) hydroxide can be used as:
  • A starting material to prepare sulfated zirconia catalyst for liquid-phase dehydration of sorbitol.
  • To fabricate coated magnetic materials for the removal of anionic dyes from solution.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Liquid-phase dehydration of sorbitol to isosorbide using sulfated zirconia as a solid acid catalyst
Nazmul Abedin Khan, et al
Applied Catalysis A: General, 452, 34-38 (2013)
Selective and Efficient Removal of Anionic Dyes from Solution by Zirconium(IV) Hydroxide-Coated Magnetic Materials
Yanyan Hu and Runping Han
Journal of Chemical and Engineering Data, 64, 791-799 (2019)