Merck
357405
Sigma-Aldrich
Zirconium(IV) chloride
≥99.9% trace metals basis
Szinonimák:
Tetrachlorozirconium, Zirconium tetrachloride
About This Item
Lineáris képlet:
ZrCl4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
233.04
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt:
≥99.9% trace metals basis
Forma:
powder
gőznyomás
1 mmHg ( 190 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99.9% trace metals basis
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: zirconium
szennyeződések
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
átmeneti hőmérséklet
sublimation point 331 °C
sűrűség
2.8 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
SMILES string
Cl[Zr](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.Zr/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DUNKXUFBGCUVQW-UHFFFAOYSA-J
Alkalmazás
Zirconium (IV) chloride acts as an efficient Lewis acid catalyst for various reactions; such as:
  • electrophilic addition reaction of indole with aldehydes/ketones to form bis(indolyl)methanes. electrophilic amination of activated arenes,
  • transthioacetylization of acetals,
  • deoxygenation of heterocyclic-N-oxides,
  • reduction of nitro compounds,
  • conversion of carbonyl compounds to 1,3-oxathiolanes,
  • Biginelli reaction for the synthesis of 3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-ones,
  • direct amide coupling of non activated carboxylic acids and amines,
  • synthesis of quinoxalines and pyrido[2,3-b]pyrazines,
  • deprotection of t-butyldimethylsilyl (TBDMS) ethers.
Activates pyrrolidines for improved conversion, via a modified Bouveault reaction, to the corresponding α,α-dimethylamines.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Zirconium(IV) chloride as versatile catalyst for the expeditious synthesis of quinoxalines and pyrido[2,3-b]pyrazines under ambient conditions
Aghapoor K, et al.
Transition Metal Chemistry, 35(1), 49-53 null
Eagleson M
Concise Encyclopedia Chemistry null
Zirconium(IV) Chloride - Catalysed Reaction of Indoles: An Expeditious Synthesis of Bis(indolyl)methanes
Nagawade RR, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 26(12) (2005)
Direct Amide Coupling of Non-activated Carboxylic Acids and Amines Catalysed by Zirconium(IV) Chloride
Lundberg H, et al.
Chemistry (Weinheim An Der Bergstrasse, Germany), 18(13), 3822-3826 null
Aldrichimica Acta, 18, 31-31 (1985)