Merck
366773
Sigma-Aldrich
Zirconium(IV) sulfate hydrate
99.99% trace metals basis
About This Item
Lineáris képlet:
Zr(SO4)2·xH2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
283.35 (anhydrous basis)
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
99.99% trace metals basis
Forma
solid
szennyeződések
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
pH
1-2 (25 °C, 5%)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
SMILES string
O.[Zr+4].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2H2O4S.H2O.Zr/c2*1-5(2,3)4;;/h2*(H2,1,2,3,4);1H2;/q;;;+4/p-4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UXRMCZYAVOHQNB-UHFFFAOYSA-J
Related Categories
Egyéb megjegyzések
may contain excess sulfuric acid
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)