Merck
464600
Sigma-Aldrich
Zirconium(IV) acetate hydroxide
Szinonimák:
Dihydroxy-bis(methoxycarbonyloxy)zirconium, Hydroxy-tris(methoxycarbonyloxy)zirconium
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3CO2)xZr(OH)y, x+y ~4
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Forma
powder
Minőségi szint
összetétel
Zr, 40.4-43.3% gravimetric
reakcióalkalmasság
core: zirconium
SMILES string
COC(=O)O[Zr](O)(O)O.COC(=O)O[Zr](O)(O)OC(=O)OC.COC(=O)O[Zr](O)(OC(=O)OC)OC(=O)OC
InChI
1S/6C2H4O3.6H2O.3Zr/c6*1-5-2(3)4;;;;;;;;;/h6*1H3,(H,3,4);6*1H2;;;/q;;;;;;;;;;;;3*+4/p-12
Alkalmazás
Zirconium(IV) acetate hydroxide can be used as a precursor to synthesize:
  • Monoclinic zirconium dioxide nanoparticles via thermal treatment method in the presence of polyvinylpyrrolidone as a capping agent.
  • Zirconia doped lithium cobalt oxide (Zr-LiCoO2) by treating with lithium acetate and cobalt acetate via the sol-gel method.
  • Yttrium stabilized zirconia nanoparticles via co-precipitation method using yttrium acetate tetrahydrate and oxalic acid dehydrate.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Synthesis and characterization of yttrium stabilized zirconia nanoparticles
Maridurai T, et al.
Materials Research, 19, 812-816 (2016)
Structural and optical properties of zirconia nanoparticles by thermal treatment synthesis
Keiteb Aysar S, et al.
Journal of Nanomaterials, 2016 (2016)
Electrochemical properties of LiMxCo1- xO2 [M= Mg, Zr] prepared by sol-gel process
Kim Hyung-Sun, et al.
Journal of Power Sources, 138(1-2), 232-239 (2004)