Fontos dokumentumok
230693
Zirconium(IV) oxide
powder, 5 μm, 99% trace metals basis
Szinonimák:
Zirconia
Teszt
99% trace metals basis
form
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: zirconium
részecskeméret
5 μm
bp
5000 °C (lit.)
mp
2700 °C (lit.)
sűrűség
5.89 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
SMILES string
O=[Zr]=O
InChI
1S/2O.Zr
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Innovation in dental restorative materials is driven by the need for biocompatible and natural-appearing restoration alternatives. Conventional dental materials like amalgam and composite resins have inherent disadvantages.