Merck
464597
Sigma-Aldrich
Ammonium zirconium(IV) carbonate solution
in H2O, contains 1-2% tartaric acid as stabilizer
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Forma:
liquid
Forma
liquid
Minőségi szint
tartalmaz
1-2% tartaric acid as stabilizer
koncentráció
in H2O
13-22% Zr (gravimetric)
mp
−4 °C
sűrűség
1.38 g/mL at 25 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N.N.OC(=O)O[Zr](O)(O)OC(O)=O
InChI
1S/2CH2O3.2H3N.2H2O.Zr/c2*2-1(3)4;;;;;/h2*(H2,2,3,4);2*1H3;2*1H2;/q;;;;;;+4/p-4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VTZCXKGZGDSBQC-UHFFFAOYSA-J
Általános leírás
Ammonium zirconium(IV) carbonate (AZC) solution is an industrial salt based solution that is majorly used in the surface treatment of metals. It may also be used as a cross-linker for water soluble macromolecules.
Alkalmazás
AZC can be used as a precursor for the preparation of zirconium oxide which can further be used in biomedicine and other nano-based applications. It can be reacted with borax to form an acid-base bifunctional catalyst for selective organic transformation.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Poriferan chitin as a template for hydrothermal zirconia deposition
Wysokowski M, et al.
Frontiers in Marine Science, 7(3), 248-260 (2013)
Poriferan chitin as a template for hydrothermal zirconia deposition
Wysokowski M, et al.
Frontiers in Marine Science, 7(3) (2013)
Mesoporous borated zirconia: a solid acid-base bifunctional catalyst
Sinhamahapatra A, et al.
ChemCatChem, 5(1), 331-338 (2013)
Extreme biomimetics: formation of zirconium dioxide nanophase using chitinous scaffolds under hydrothermal conditions
Ehrlich H, et al.
Journal of materials chemistry. B, 1(38), 5092-5099 (2013)