Fontos dokumentumok
103764
Pentafluorobenzenesulfonyl chloride
99%
Szinonimák:
2,3,4,5,6-Pentafluorophenylsulfonyl chloride, Perfluorobenzenesulfonyl chloride
Teszt
99%
Forma
solid
törésmutató
n20/D 1.479 (lit.)
bp
210-211 °C (lit.)
sűrűség
1.796 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
fluoro
SMILES string
Fc1c(F)c(F)c(c(F)c1F)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6ClF5O2S/c7-15(13,14)6-4(11)2(9)1(8)3(10)5(6)12
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UOJCTEGNHXRPKO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
194.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
90 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?