Fontos dokumentumok
359238
Perfluorooctane
98%
Szinonimák:
Octadecafluorooctane
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.3 (lit.)
bp
103-104 °C (lit.)
mp
−25 °C (lit.)
sűrűség
1.766 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C8F18/c9-1(10,3(13,14)5(17,18)7(21,22)23)2(11,12)4(15,16)6(19,20)8(24,25)26
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YVBBRRALBYAZBM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Perfluorooctane, an oxygen carrier, is an alkane that is used as a solvent for dissolving gaseous solutes.
Alkalmazás
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?