Fontos dokumentumok
294799
Chloromethane solution
1.0 M in diethyl ether
Szinonimák:
Methyl chloride
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
koncentráció
1.0 M in diethyl ether
szennyeződések
<0.005% water
sűrűség
0.742 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
alkyl halide
chloro
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCl
InChI
1S/CH3Cl/c1-2/h1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NEHMKBQYUWJMIP-UHFFFAOYSA-N
Kiszerelés
Compatible with the following:
- Aldrich® Sure/Pac™ station for liquefied gases Z566446
- PTFE Sealing tape Z104388 or Z221880
- Straight septum-inlet adapter Z118141 with septa Z565687 or Z565695
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
javasolt
szeptum bemeneti adapter
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 1 - Ozone 1 - Repr. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
-40.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-40 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?