Fontos dokumentumok
230715
n-Butyllithium solution
11.0 M in hexanes
Szinonimák:
n-BuLi, Butyl lithium, Butyllithium solution, Lithium-1-butanide
About This Item
Javasolt termékek
form
liquid
Minőségi szint
koncentráció
11.0 M in hexanes
sűrűség
0.761 g/mL at 25 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Li]CCCC
InChI
1S/C4H9.Li/c1-3-4-2;/h1,3-4H2,2H3;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MZRVEZGGRBJDDB-UHFFFAOYSA-N
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3 - Water-react 1
Célzott szervek
Central nervous system, Nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-7.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-22 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Transformative reagents enable selective conversions within molecules containing sensitive functionalities under mild reactions.