Merck
297054
Sigma-Aldrich
(Trimethylsilyl)methyllithium solution
1.0 M in pentane
Szinonimák:
(Lithiomethyl)trimethylsilane, Neosilyllithium, [(Trimethylsilyl)methyl]lithium
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)3SiCH2Li
CAS-szám:
Molekulatömeg:
94.16
Beilstein:
4123225
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
koncentráció
1.0 M in pentane
bp
35-36 °C
sűrűség
0.65 g/mL at 25 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Li]C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C4H11Si.Li/c1-5(2,3)4;/h1H2,2-4H3;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RJPBNMJOQNIBQW-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Initiates polymerization and copolymerization of cyclosiloxanes. Alkylates metal complexes.
Kiszerelés
The 25 mL Sure/Seal bottle is recommended as a single-use bottle. Repeated punctures will likely result in decreased performance of product.
Jogi információk
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-56.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-49 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Journal of Organometallic Chemistry, 447, 51-51 (1993)
Polym. Bull., 32, 35-35 (1994)
Xiaoyan Tang et al.
Nature communications, 9(1), 2345-2345 (2018-06-13)
Bacterial poly(3-hydroxybutyrate) (P3HB) is a perfectly isotactic, crystalline material possessing properties suitable for substituting petroleum plastics, but high costs and low volumes of its production are impractical for commodity applications. The chemical synthesis of P3HB via ring-opening polymerization (ROP) of