Merck
472093
Sigma-Aldrich
Ethylenediamine, polymer-bound
100-200 mesh, extent of labeling: 4.0-5.7 mmol/g loading, 1 % cross-linked
Szinonimák:
Ethylenediamine on polystyrene, Ethylenediaminomethyl polystyrene
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form
solid
keresztkötés
1 % cross-linked
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
a címkézés mértéke
4.0-5.7 mmol/g loading
részecskeméret
100-200 mesh
funkcionális csoport
amine
SMILES string
NCCN.C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2
InChI
1S/C6H20N6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-6H,1-2,7-12H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PIJGCIFQPQGTTG-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Scavenges aldehydes
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Flynn, D.L.
Journal of the American Chemical Society, 119, 4874-4874 (1997)