Fontos dokumentumok
759562
Tris(dimethylamino)silane
packaged for use in deposition systems
Szinonimák:
Tris(dimethylamino)silane, (Me2N)3SiH, N,N,N′,N′,N′′, N′′-Hexamethylsilanetriamine, Tris(dimethylamido)silane, N,N,N′,N′,N′′,N′′-Hexamethylsilanetriamine, TDMAS
Teszt
≥99.9% (GC)
Forma
liquid
bp
142 °C (lit.)
mp
−90 °C (lit.)
sűrűség
0.838 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CN(C)[SiH](N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C6H19N3Si/c1-7(2)10(8(3)4)9(5)6/h10H,1-6H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TWVSWDVJBJKDAA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- As a silicon source for deposition of aluminum silicate on TiO2 anodes for dye-sensitized solar cells vis atomic layer deposition method.
- As a precursor to fabricate functionalized Si reinforced separators for Li-ion batteries.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
16.0 - 32.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-8.89 - 0.00 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Nanocomposite Coatings with Tunable Properties Prepared by Atomic Layer Deposition
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.