Merck
317004
Sigma-Aldrich
Tantalum(V) fluoride
98%
Szinonimák:
Tantalum pentafluoride
About This Item
Lineáris képlet:
TaF5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
275.94
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt:
98%
Forma:
powder
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: tantalum
sűrűség
4.74 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
F[Ta](F)(F)(F)F
InChI
1S/5FH.Ta/h5*1H;/q;;;;;+5/p-5
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YRGLXIVYESZPLQ-UHFFFAOYSA-I
Általános leírás
Tantalum(V) fluoride is a volatile inorganiccompound widely used as a precursor for atomic layer deposition, to producemetal fluoride thin films and as a catalyst in various organic transformations.
Alkalmazás
Tantalum(V) fluoride can be used:
  • As a precursor for atomic layer deposition of thin films on the cathode materials of Li-ion batteries.
  • As a dopant to enhance the photochemical activity of hematite by improving charge carrier mobility and reducing recombination of photogenerated holes and electrons.
  • To enhance the photocurrent stability and photoluminescence of WO3 films (used as photoelectrode for photolysis of water).
  • As a catalyst for N-alkylation of arylamines with benzylalcohols.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Improvement of Hematite as Photocatalyst by Doping with Tantalum
Xinsheng Zhang, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 118, 16842-16850 (2014)
Influence of tantalum dopant ions (Ta5+) on the efficiency of the tungsten trioxide photoelectrode
A Enesca, et al.
Physica Status Solidi (A): Applied Research, 205, 2038-2041 (2008)
Applications and Advantages of Atomic Layer Deposition for Lithium-Ion Batteries Cathodes
Yury Koshtyal, et al.},
Lithium-Ion Batteries, 8, 184-184 (2022)