Merck
579211
Sigma-Aldrich
Tetrakis(dimethylamido)zirconium(IV)
electronic grade, ≥99.99% trace metals basis
Szinonimák:
TDMAZ, Tetrakis(dimethylamino)zirconium(IV)
About This Item
Lineáris képlet:
[(CH3)2N]4Zr
CAS-szám:
Molekulatömeg:
267.53
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
grade
electronic grade
Minőségi szint
Teszt
≥99.99% trace metals basis
Forma
solid
reakcióalkalmasság
core: zirconium
mp
57-60 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CN(C)[Zr](N(C)C)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/4C2H6N.Zr/c4*1-3-2;/h4*1-2H3;/q4*-1;+4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DWCMDRNGBIZOQL-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Tetrakis(dimethylamido) zirconium (IV) may be used as a precursor for atomic layer deposition of zirconium which find applications ranging from gas sensors to high-k dielectrics in microelectronics.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Surface morphology and crystallinity control in the atomic layer deposition (ALD) of hafnium and zirconium oxide thin films.
Hausmann DM & Gordon RG
Journal of Crystal Growth, 249.1, 251-261 (2003)
Atomic layer deposition of ZrO2 and HfO2 nanotubes by template replication
Gu D, et al.
Electrochemical and Solid-State Letters, 12.4, K25-K28 (2009)
Cikkek
This article describes the use and advantages of polyoxometalate-based redox-flow batteries as electrochemical energy storage systems over Li-ion batteries.
Thin film solid oxide fuel cells offer technical advantages; review of TF-SOFC deposition methods for electrolyte thin films.
Learn about the different low temperature direct alcohol fuel cells based on nanostructured material catalysts and anion exchange membrane fuel cells.
Continuous efficiency improvements in photovoltaic devices result from material advancements and manufacturing innovation.
Összes mutatása