Merck
392561
Sigma-Aldrich
Methyl N,N,N′,N′-tetraisopropylphosphorodiamidite
97%
Szinonimák:
Bis(diisopropylamino)methoxyphosphine;
About This Item
Lineáris képlet:
[[(CH3)2CH]2N]2POCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
262.37
Beilstein:
4291461
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
97%
form
liquid
reakcióalkalmasság
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
törésmutató
n20/D 1.461 (lit.)
bp
74-75 °C/0.45 mmHg (lit.)
sűrűség
0.915 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COP(N(C(C)C)C(C)C)N(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C13H31N2OP/c1-10(2)14(11(3)4)17(16-9)15(12(5)6)13(7)8/h10-13H,1-9H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YFYBXOIQXOOUCI-UHFFFAOYSA-N
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
188.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
87 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)