Merck
396311
Sigma-Aldrich
Vinylphosphonic acid
97%
Szinonimák:
p -Ethenylphosphonic acid
About This Item
Lineáris képlet:
CH2=CHP(O)(OH)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
108.03
Beilstein:
1741622
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
97%
mp
36 °C (Lit. dry VPA) (lit.)
sűrűség
1.37 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
OP(O)(=O)C=C
InChI
1S/C2H5O3P/c1-2-6(3,4)5/h2H,1H2,(H2,3,4,5)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZTWTYVWXUKTLCP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Vinylphosphonic acid (VPA) is an organophosphorus compound that is used in the surface treatment of metal substrates. It can be used in the preparation of poly(VPA) by radical polymerization in the presence of initiator systems and chain transfer agents. PVPA tends to have an electrolytic nature, which is useful for a variety of energy based applications.
Alkalmazás
VPA based homopolymers and copolymers find usage in corrosion treatment, fuel cells, dental cement, drug delivery, and bio-mimicry.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
235.4 °F
Lobbanási pont (C)
113 °C
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Anhydrous proton conducting polymer electrolytes based on poly (vinylphosphonic acid)-heterocycle composite material
Yamada M and Honma I
Polymer, 46(9), 2986-2992 (2005)
Polyphosphonate cements: a new class of dental materials
Ellis J and Wilson AD
Journal of Materials Science Letters, 9(9), 1058-1060 (1990)
in situ thermal gelation of water-soluble poly (N-isopropylacrylamide-co-vinylphosphonic acid)
Eom GT, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 70(10), 1947-1953 (1998)
Phosphorus compounds, organic
Svara J, et al.
Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry (2000)
Synthesis and characterization of functionalized poly (ε-caprolactone)
Wurth JJ and Shastri VP
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 51(16), 3375-3382 (2013)