Merck
491055
Sigma-Aldrich
1,10-Phenanthroline-d8
98 atom % D
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12D8N2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
188.25
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
form
solid
mp
114-117 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+8
SMILES string
[2H]c1nc2c3nc([2H])c([2H])c([2H])c3c([2H])c([2H])c2c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C12H8N2/c1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1/h1-8H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DGEZNRSVGBDHLK-PGRXLJNUSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Skull and crossbonesEnvironment
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)