Fontos dokumentumok
695890
Phosphoric acid 2-hydroxyethyl methacrylate ester
contains 700-1000 ppm monomethyl ether hydroquinone, 90%
Szinonimák:
2-Hydroxyethyl methacrylate phosphate
About This Item
Javasolt termékek
leírás
~25% diester content
Minőségi szint
Teszt
90%
form
liquid
tartalmaz
700-1000 ppm monomethyl ether hydroquinone
törésmutató
n20/D 1.4688
sűrűség
1.37 g/mL at 25 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C6H10O3.H3O4P/c1-5(2)6(8)9-4-3-7;1-5(2,3)4/h7H,1,3-4H2,2H3;(H3,1,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
POLZHVHESHDZRD-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
293.0 °F - open cup
Lobbanási pont (C)
145 °C - open cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?