Fontos dokumentumok
525855
Diethyl allyl phosphate
98%
Szinonimák:
Allyl ethyl phosphate, Diethyl 2-propen-1-yl phosphate
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.422 (lit.)
bp
45-46 °C (lit.)
sűrűség
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
phosphate
SMILES string
CCOP(=O)(OCC)OCC=C
InChI
1S/C7H15O4P/c1-4-7-11-12(8,9-5-2)10-6-3/h4H,1,5-7H2,2-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GZNJJEODYYLYSA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)