Merck
795739
Sigma-Aldrich
11-Phosphonoundecyl acrylate
Szinonimák:
(11-(Acryloyloxy)undecyl)phosphonic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H27O5P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
306.33
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
form
powder
Minőségi szint
SMILES string
O=C(C=C)OCCCCCCCCCCCP(O)(O)=O
InChI
1S/C14H27O5P/c1-2-14(15)19-12-10-8-6-4-3-5-7-9-11-13-20(16,17)18/h2H,1,3-13H2,(H2,16,17,18)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RLAKYYIYWIWCED-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
11-Phosphonoundecyl acrylate is a bifuncational ligand that forms a self-assembled monolayer (SAM) on a variety of substrates. It binds with the surface metal atoms by attaching the phosphonic acid head groups.
Alkalmazás
Tuning of surface energy, wetting, and work function of metal oxides. Allows further chemistry on surface.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Mechanoresponsive Polymerized Liquid Metal Networks
Thrasher C, et al.
Advanced Materials, 1903864-1903864 (2019)
Carl J Thrasher et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 31(40), e1903864-e1903864 (2019-08-14)
Room-temperature liquid metals, such as nontoxic gallium alloys, show enormous promise to revolutionize stretchable electronics for next-generation soft robotic, e-skin, and wearable technologies. Core-shell particles of liquid metal with surface-bound acrylate ligands are synthesized and polymerized together to create cross-linked