Fontos dokumentumok
8.18484
Sigma-Aldrich
N-(3-Sulfopropyl)-N-methacroyloxyethyl- N,N-dimethylammonium betaine
for synthesis
Szinonimák:
N-(3-Sulfopropyl)-N-methacroyloxyethyl- N,N-dimethylammonium betaine, SPE
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C11H21NO5S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
279.35
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352107
EC index szám:
222-860-8
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
pH
6.3 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
147-149 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point >110 °C
oldhatóság
500 g/L
térfogatsúly
400 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[S](=O)(=O)([O-])CCC[N+](CCOC(=O)C(=C)C)(C)C
InChI
1S/C11H21NO5S/c1-10(2)11(13)17-8-7-12(3,4)6-5-9-18(14,15)16/h1,5-9H2,2-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BCAIDFOKQCVACE-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
N-(3-Sulfopropyl)-N-methacroyloxyethyl- N,N-dimethylammonium betaine (SBMA) is a zwitterionic monomer containing positively charged quaternary ammonium and negatively charged sulfonate groups. It is widely used in the synthesis of hydrogels.
Analízis megjegyzés
Assay (of S): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1