Fontos dokumentumok
454974
mono-2-(Methacryloyloxy)ethyl succinate
Szinonimák:
2-(Methacryloyloxy)ethyl hydrogen succinate, 2-Methacryloyloxyethyl succinate, 3-[2-(Methacryloyloxy)ethoxycarbonyl]propionic acid, 4-[2-(Methacryloyloxy)ethoxy]-4-oxobutanoic acid, Methacryloyloxyethyl succinate, Monomethacryloyloxyethyl succinate
About This Item
Javasolt termékek
tartalmaz
750 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Minőségi szint
törésmutató
n20/D 1.464 (lit.)
bp
267 °C (lit.)
sűrűség
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(=C)C(=O)OCCOC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C10H14O6/c1-7(2)10(14)16-6-5-15-9(13)4-3-8(11)12/h1,3-6H2,2H3,(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZEWLHMQYEZXSBH-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
- A monomer to prepare peptide-polymer matrix to fabricate multifunctional adhesive hybrid resin composites for dental restorations. MMES has one carboxylic acid functional group for peptide conjugation and a double bond for copolymerization with the polymer matrix.
- A precursor to synthesize CsPbBr3-based elastomers for flexible optoelectronic devices. The incorporation of MMES helps to improve elasticity, shape recovery, and flexibility.
- A monomer to synthesize poly(MMES-co-GDMA) monosized microbeads to prepare a multifunctional gold nanocatalyst for the removal of organic pollutant 4-Nitrophenol. MMES contributes to the polymer matrix formation, attachment of gold nanoparticles, and enables the catalyst to exhibit magnetic properties.
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1A
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
324.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
162.5 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?