Fontos dokumentumok
237825
Bis(2-ethylhexyl) phosphate
97%
Szinonimák:
Bis(2-ethylhexyl) hydrogen phosphate, Di(2-ethylhexyl) phosphate, HDEHP, HDEHPA, ‘Dioctyl’ phosphate
Teszt
97%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.443 (lit.)
mp
−60 °C (lit.)
oldhatóság
ethanol: soluble 100 mg/mL, clear
sűrűség
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
phosphate
SMILES string
CCCCC(CC)COP(O)(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C16H35O4P/c1-5-9-11-15(7-3)13-19-21(17,18)20-14-16(8-4)12-10-6-2/h15-16H,5-14H2,1-4H3,(H,17,18)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SEGLCEQVOFDUPX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- To facilitated transport of chromium(III)through activated composite membrane (ACM).
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
266.0 °F
Lobbanási pont (C)
130 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?