Merck
489859
Sigma-Aldrich
L-Tyrosine-3-13C
99% 13C (CP), 99 atom % 13C
Szinonimák:
L-4-Hydroxyphenylalanine-3-13C, L-Tyrosine-β-13C
About This Item
Lineáris képlet:
4-(HO)C6H413CH2CH(NH2)CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
182.18
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99% 13C (CP)
99 atom % 13C
Minőségi szint
Forma
solid
optikai aktivitás
[α]20/D -10.6°, c = 4 in 1 M HCl
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
OC1=CC=C([13CH2][C@H](N)C(O)=O)C=C1
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1/i5+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OUYCCCASQSFEME-LDSMRRTFSA-N
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)