Merck
605042
Sigma-Aldrich
L-Phenyl-1-13C-alanine
99 atom % 13C
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13CC8H11NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
166.18
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
form
solid
optikai aktivitás
[α]25/D -33.0°, c = 1 in H2O
mp
270-275 °C (dec.) (lit.)
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
[H][C@](N)(C[13c]1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1/i7+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
COLNVLDHVKWLRT-VGFAOSRESA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)