Merck
485772
Sigma-Aldrich
Fmoc-Gly-OH-2,2-d2
98 atom % D
Szinonimák:
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-glycine-2,2-d2, Glycine-2,2-d2, N-Fmoc
Méret kiválasztása
1 G
371 000,00 Ft
371 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
További információk kérése
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 G
371 000,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
(HN-Fmoc)CD2CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
299.32
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
371 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
További információk kérése
izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
Forma
solid
technika/technikák
bio NMR: suitable
mp
174-175 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
Fmoc
tömegeltolódás
M+2
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[2H]C([2H])(NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C17H15NO4/c19-16(20)9-18-17(21)22-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15H,9-10H2,(H,18,21)(H,19,20)/i9D2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NDKDFTQNXLHCGO-KNXIQCGSSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)