Merck
457833
Sigma-Aldrich
Ethylene-d4 oxide
≥98 atom % D, ≥99% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
Szinonimák:
Deuterated ethylene oxide, Oxirane-D4
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C2D4O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
48.08
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352119
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
gőzsűrűség
1.52 (vs air)
Minőségi szint
izotóptisztaság
≥98 atom % D
Teszt
≥99% (CP)
tartalmaz
hydroquinone as stabilizer
technika/technikák
protein expression: suitable
bp
10.7 °C (lit.)
mp
-111 °C (lit.)
sűrűség
0.896 g/mL at 25 °C
alkalmazás(ok)
environmental
tömegeltolódás
M+4
SMILES string
[2H]C1([2H])OC1([2H])[2H]
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3-1/h1-2H2/i1D2,2D2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IAYPIBMASNFSPL-LNLMKGTHSA-N
Kiszerelés
Shipping of this product by air freight is forbidden.
Outside of the U.S., ocean freight shipment is required and will result in substantial additional expense.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Javasolt termékek
Stainless steel control valves Z146951, Z187224 or either of stainless steel regulators Z148504 and Z148512 and a "T"-purge valve Z151661 is recommended.
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Chem. Unst. Gas A - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1A - Muta. 1B - Press. Gas Liquefied gas - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Nervous system, Respiratory system
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)