Merck
615943
Sigma-Aldrich
Fmoc-Leu-OH-5,5,5-d3
99 atom % D
Szinonimák:
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-leucine-5,5,5-d3, L-Leucine-5,5,5-d3, N-Fmoc
About This Item
Lineáris képlet:
CD3CH(CH3)CH2CH(NH-Fmoc)CO2H
Molekulatömeg:
357.44
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % D
Teszt
99% (CP)
optikai aktivitás
[α]20/D -25°, c = 0.5 in DMF
technika/technikák
bio NMR: suitable
mp
152-156 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
Fmoc
tömegeltolódás
M+3
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C(C)C[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C21H23NO4/c1-13(2)11-19(20(23)24)22-21(25)26-12-18-16-9-5-3-7-14(16)15-8-4-6-10-17(15)18/h3-10,13,18-19H,11-12H2,1-2H3,(H,22,25)(H,23,24)/t19-/m0/s1/i1D3/t13?,19-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CBPJQFCAFFNICX-VWCYLIGHSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)